Documenti
S968544
2-(3-(2,2,2-TRICHLORO-1-ISOBUTYRYLAMINO-ET)-THIOUREIDO)-BENZOIC ACID ME ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H18Cl3N3O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.752
Numero MDL:
Altre note