Key Documents
S95843
2-(4,6-DIMETHYL-PYRIMIDIN-2-YLSULFANYL)-ACETIC ACID (2-F-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H15FN4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.375
Numero MDL:
Altre note