Documenti
S949981
8,8-DIHYDROXY-OCTACHLORO-3A,4,7,7A-TETRAHYDRO-4,7-METHANO-1H-INDEN-1-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C10H2Cl8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
453.75
Numero MDL:
Altre note