Documenti
S911445
4-CHLORO-2,6-DIMETHYLPHENYL N-(4-(ETHOXYCARBONYL)PHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H18ClNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.801
Numero MDL:
Altre note