Documenti
S83667
1-(3,5,5,8,8-PENTAMETHYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO-NAPHTHALEN-2-YL)-ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H24O
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.38
Numero MDL:
Altre note