Key Documents
S826340
1,2,4,5-HEXATETRAENE-3,4-DIYL-1,6-DIYLIDENEHEXAKIS(TRIMETHYLSILANE)
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H54Si6
Numero CAS:
Peso molecolare:
511.214
Numero MDL:
Altre note