Documenti
S819468
4-((4-(DIMETHYLAMINO)-2-(TRIPHENYLSTANNYL)PHENYL)IMINOMETHYL)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C34H30N2O2Sn
Numero CAS:
Peso molecolare:
617.32
Numero MDL:
Altre note