Key Documents
S761702
9B-(3-CHLOROPHENYL)-2,3,5,9B-TETRAHYDRO-1H-IMIDAZO(2,1-A)ISOINDOL-5-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H13ClN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.748
Numero MDL:
Altre note