Documenti
S64239
N-(2,2,2-TRICHLORO-1-((MORPHOLINE-4-CARBOTHIOYL)-AMINO)-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H16Cl3N3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.726
Numero MDL:
Altre note