Documenti
S60497
2,2,4,4,6,6,8,8-OCTAKIS-P-TOLYLOXY-,,,-(1,3,5,7,2,4,6,8)TETRAZATETRAPHOSPHOCINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C56H56N4O8P4
Numero CAS:
Peso molecolare:
1036.988
Numero MDL:
Altre note