Documenti
S578800
1-HEXADECANESULFONIC ACID (3-METHYL-2-BENZOTHIAZOLINYLIDENE)HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H41N3O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
467.741
Numero MDL:
Altre note