Key Documents
S554634
2-HYDROXY-1-PHENYL-3-(TRIPHENYLPHOSPHONIUM)-2-PYRROLIN-5-ONE, INNER SALT
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C28H22NO2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
435.467
Numero MDL:
Altre note