Documenti
S43169
N-(1-(BENZOOXAZOL-2-YLSULFANYL)-2,2,2-TRICHLORO-ETHYL)-4-METHOXY-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H13Cl3N2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
431.728
Numero MDL:
Altre note