Documenti
S276774
2,5,7-TRINITRO-9-OXO-9H-FLUORENE-4-CARBOXYLIC ACID 2-METHOXY-ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H11N3O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
417.291
Numero MDL:
Altre note