Key Documents
S265322
1-(4-(2,4-DIPENTYL-PHENOXY)-BUTYL)-3-METHYL-PYRIDINIUM, CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H40ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
418.068
Numero MDL:
Altre note