Documenti
S251399
2-CHLORO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(3-(4-FLUORO-PHENYL)-THIOUREIDO)-ETHYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C11H10Cl4FN3OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
393.096
Numero MDL:
Altre note