Key Documents
S234214
ETHYL-DIMETHYL-(2-UNDEC-10-ENOYLOXY-ETHYL)-AMMONIUM, BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H34BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
364.37
Numero MDL:
Altre note