Documenti
S219282
6,6-DIMETHYL-3-OXO-BICYCLO(2.2.2)OCTANE-2-CARBOXYLIC ACID DIETHYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H25NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.372
Numero MDL:
Altre note