Documenti
S204439
4-METHOXY-N-(4-{4-[(4-METHOXYBENZOYL)AMINO]PHENOXY}PHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C28H24N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
468.514
Numero MDL:
Altre note