Documenti
S19934
2-PHENYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(4-CHLORO-PHENYLSULFANYL)-ETHYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H13Cl4NOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
409.164
Numero MDL:
Altre note