Documenti
S168866
4-METHYL-N-(5-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}PENTYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H26N2O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.558
Numero MDL:
Altre note