Documenti fondamentali
RNI00021
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphenylboronic acid MIDA ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H12BNO5
Peso molecolare:
249.03
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
O=C(CN(C)CC(O1)=O)OB1C2=CC=C(O)C=C2
InChI
1S/C11H12BNO5/c1-13-6-10(15)17-12(13,18-11(16)7-13)8-2-4-9(14)5-3-8/h2-5,14H,6-7H2,1H3
WUVDNEDXFYTLIX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)