Documenti
R998559
2-((1-METHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)THIO)-N'-(2-THIENYLMETHYLENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H14N4OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.433
Numero MDL:
Altre note