Documenti
R988510
N'-((2-CHLORO-3-QUINOLINYL)METHYLENE)-2-(3-METHYLPHENOXY)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H16ClN3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.811
Numero MDL:
Altre note