Documenti
R986321
2-METHOXY-4-((E)-{[(2-NITROPHENOXY)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 3-CHLORO-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H18ClN3O7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
539.955
Numero MDL:
Altre note