Documenti
R983411
4-((E)-{2-[2-(2,4-DICHLOROPHENOXY)PROPANOYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 3-CHLORO-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H17Cl3N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
547.848
Numero MDL:
Altre note