Documenti
R978655
3-{4-[(4-METHYLBENZYL)OXY]PHENYL}-N'-[(E)-1-(2-THIENYL)ETHYLIDENE]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H22N4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
430.533
Numero MDL:
Altre note