Documenti
R977632
2-{[4,5-BIS(4-CHLOROPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(4-TERT-BUTYLPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C27H25Cl2N5OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
538.503
Numero MDL:
Altre note