Documenti
R977594
N'-[(E)-1-(3-BROMOPHENYL)ETHYLIDENE]-2-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H19BrClN5OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
540.873
Numero MDL:
Altre note