Documenti
R975052
2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E,2Z)-2-CHLORO-3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H21Cl2N5OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
522.46
Numero MDL:
Altre note