Documenti
R966800
(2E)-6-BENZYL-2-(3,4-DICHLOROBENZYLIDENE)-7H-[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZINE-3,7(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H11Cl2N3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
416.288
Numero MDL:
Altre note