Documenti
R966665
N-[(Z)-1-{[(1,1-DIOXIDOTETRAHYDRO-3-THIENYL)AMINO]CARBONYL}-2-(4-ISOPROPYLPHENYL)ETHENYL]BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H26N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.539
Numero MDL:
Altre note