Documenti
R964026
DIETHYL 4-[3-(2-FURYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]-2,6-DIMETHYL-1,4-DIHYDRO-3,5-PYRIDINEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H27N3O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
461.522
Numero MDL:
Altre note