Documenti
R963453
7-ALLYL-1,3-DIMETHYL-8-(4-MORPHOLINYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H19N5O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.339
Numero MDL:
Altre note