Documenti
R962791
N-((2Z)-4-(4-BROMOPHENYL)-3-(4-METHOXYPHENYL)-1,3-THIAZOL-2(3H)-YLIDENE)-3,4-DIHYDRO-2H-PYRROL-5-AMINE HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H19Br2N3OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
509.266
Numero MDL:
Altre note