Documenti
R962325
8-BROMO-7-(2-METHOXYETHYL)-1,3-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C10H13BrN4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
317.144
Numero MDL:
Altre note