Documenti
R950068
6-AMINO-8(4-MEO-PH)2-ME-2,3,8,8A-TETRAHYDRO-5,7,7(1H)ISOQUINOLINETRICARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H19N5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
345.407
Numero MDL:
Altre note