Documenti
R947946
METHYL 4-{3-[(3-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-2,7,7-TRIMETHYL-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C27H28ClNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
465.982
Numero MDL:
Altre note