Documenti
R936618
2-((3-BROMOBENZYL)OXY)BENZALDEHYDE N-CYCLOHEXYLTHIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H24BrN3OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.413
Numero MDL:
Altre note