Documenti
R927368
CYCLOOCTYL 4-(2-CL-PHENYL)-6-ME-2-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDRO-5-PYRIMIDINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H25ClN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.887
Numero MDL:
Altre note