Documenti
R924768
N-(3,4-DIMETHYLPHENYL)-4-{(2E)-2-[(1,5-DIMETHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)METHYLENE]HYDRAZINO}-4-OXOBUTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H23N5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
341.416
Numero MDL:
Altre note