Documenti
R911089
N'-[(E,2E)-3-(2-FURYL)-2-METHYL-2-PROPENYLIDENE]-2-{[5-(4-METHYLPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H23N5O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
457.558
Numero MDL:
Altre note