Documenti
R909289
N'-[(E)-(2-BROMOPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-ETHYL-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H20BrN5O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
474.383
Numero MDL:
Altre note