Documenti
R906328
2-[(1-ETHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]-N'-[(E)-(9-ETHYL-9H-CARBAZOL-3-YL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H25N5OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
455.586
Numero MDL:
Altre note