Documenti
R903116
2-(BENZYLAMINO)-3-(((4-MEO-PHENYL)IMINO)ME)-9-ME-4H-PYRIDO(1,2-A)PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H22N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
398.469
Numero MDL:
Altre note