Documenti
R901024
2,2-DIMETHYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(2-OXO-1(2H)-PYRIMIDINYL)ETHYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C11H14Cl3N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.612
Numero MDL:
Altre note