Documenti
R895237
2-BROMO-4-[6-(4-CHLOROPHENYL)-7,12-DIHYDRO-6H-CHROMENO[4,3-D][1,2,4]TRIAZOLO[1,5-A]PYRIMIDIN-7-YL]PHENYL METHYL ETHER
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H18BrClN4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
521.805
Numero MDL:
Altre note