Documenti
R890979
2-HO-N'-(4-MEO-3-((3-NITRO-1H-1,2,4-TRIAZOL-1-YL)ME)BENZYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H16N6O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.365
Numero MDL:
Altre note