Documenti
R887749
5-CYCLOHEXYL-4-((3-METHOXYBENZYLIDENE)AMINO)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H20N4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.428
Numero MDL:
Altre note