Documenti
R875813
9-PHENYL-5-[(TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL)AMINO]-8H-THIENO[2',3':4,5]PYRIMIDO[2,1-A]PHTHALAZIN-8-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H20N4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
428.517
Numero MDL:
Altre note